Learn More
trans-3,4,5-trifluoro-4’-(4-n-pentylcyclohexyl)biphényle, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit 15432766
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15432766 1 g 1g
15442766 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15432766 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H56562.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire médical.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec Incompatible avec les agents oxydants. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 137019-95-5
Formule moléculaire C23H27F3
Poids moléculaire (g/mol) 360.464
Numéro MDL MFCD09839002
Clé InChI PRYCYWMMSZSXBK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4,5-trifluoro-4'-trans-4-pentylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, 3,4,5-trifluoro-4'-trans-4-pentylcyclohexyl biphenyl, 4'-trans-4-pentylcyclohexyl-3,4,5-trifluoro-biphenyl, 3, 4, 5-trifluoro-4'-trans-4-pentylcyclohexyl biphenyl, trans-3,4,5-trifluoro-4'-4-n-pentylcyclohexyl biphenyl, 3,4,5-trifluoro-4'-1s,4r-4-pentylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, acmc-20aa5x, 3,4,5-trifluoro-4'-4-pentylcyclohexyl biphenyl, 3,4,5-trifluoro-4/'-4-pentylcyclohexyl biphenyl, 3,4,5-trifluoro-4'-4-pentyl-cyclohexyl biphenyl
CID PubChem 15702087
Nom IUPAC 1,2,3-trifluoro-5-[4 (4 -pentylcyclohexyl)phényl]benzène
SMILES CCCCCC1CCC(CC1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC(=C(C(=C3)F)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-3,4,5-Trifluoro-4'-(4-n-pentylcyclohexyl)biphenyl
Quantité 1 g
Poids de la formule 360.46
Pourcentage de pureté 99%