Learn More
Trans-3,4,5-trifluoro-4’-(4-n-propylcyclohexyl)biphényle, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit 15422896
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15422896 1 g 1g
15432896 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15422896 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H56790.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Elle est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 132123-39-8
Formule moléculaire C21H23F3
Poids moléculaire (g/mol) 332.41
Numéro MDL MFCD09839001
Clé InChI RRKRBRVTKIRLHH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4,5-trifluoro-4'-trans-4-propylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, 4'-trans-4-propylcyclohexyl-3,4,5-trifluorobiphenyl, 1,2,3-trifluoro-5-4-4-propylcyclohexyl phenyl benzene, 4'-trans-4-propylcyclohexyl-3,4,5-trifluoro-biphenyl, 3,4,5-trifluoro-4'-4-propylcyclohexyl biphenyl, trans-3,4,5-trifluoro-4'-4-propylcyclohexyl biphenyl, 4-trans-4-propylcyclohexyl-3,4,5-trifluoro-biphenyl, trans-3,4,5-trifluoro-4'-4-n-propylcyclohexyl biphenyl, 1,1'-biphenyl, 3,4,5-trifluoro-4'-trans-4-propylcyclohexyl
CID PubChem 15014921
Nom IUPAC 1,2,3-trifluoro-5-[4-(4-propylcyclohexyl)phényl]benzène
SMILES CCCC1CCC(CC1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC(=C(C(=C3)F)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-3,4,5-Trifluoro-4'-(4-n-propylcyclohexyl)biphenyl
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 332.4
Pourcentage de pureté 99%