Learn More
Trans-3,4-difluoro-4’-(4-n-pentylcyclohexyl)biphényle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15402316
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15402316 1 g 1g
15412316 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15402316 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55835.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
trans-3,4-difluoro-4′-(4-n-pentylcyclohexyl)biphényl, est utilisé pour fabriquer le film PDLC, le film intelligent, le film commutable, le verre PDLC, le verre intelligent, le verre commutable, le mélange PDLC. Il agit également comme monomère à cristaux liquides.
Solubilité
Rarement soluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 134412-17-2
Formule moléculaire C23H28F2
Poids moléculaire (g/mol) 342.47
Numéro MDL MFCD09839000
Clé InChI NQLHGECGZRJQLF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-difluoro-4'-trans-4-pentylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, 3,4-difluoro-4'-4-pentylcyclohexyl biphenyl, 1,2-difluoro-4-4-4-pentylcyclohexyl phenyl benzene, 1,1'-biphenyl, 3,4-difluoro-4'-trans-4-pentylcyclohexyl, 1,1'-biphenyl,3,4-difluoro-4'-trans-4-pentylcyclohexyl, 3,4-difluoro-4'-1s,4r-4-pentylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, acmc-20mvco, 3,4-difluoro-4/'-4-pentylcyclohexyl biphenyl, 3,4-difluoro-4'-trans-4-pentylcyclohexyl biphenyl, 1-3,4-difluorophenyl-4-4-pentylcyclohexyl benzene
CID PubChem 612307
Nom IUPAC 1,2-difluoro-4-[4-(4-pentylcyclohexyl)phényl]benzène
SMILES CCCCCC1CCC(CC1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC(F)=C(F)C=C1
Especificaciones
Nom chimique ou matériau trans-3,4-Difluoro-4'-(4-n-pentylcyclohexyl)biphenyl
Point de fusion 56°C to 57°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Sparingly Soluble in water.
Poids de la formule 342.47
Pourcentage de pureté 97%
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.