Learn More
Trans-3,4-difluoro-4’-(4-n-pentylcyclohexyl)biphényle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15412316
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15412316 5 g 5g
15402316 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15412316 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55835.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
trans-3,4-difluoro-4′-(4-n-pentylcyclohexyl)biphényl, est utilisé pour fabriquer le film PDLC, le film intelligent, le film commutable, le verre PDLC, le verre intelligent, le verre commutable, le mélange PDLC. Il agit également comme monomère à cristaux liquides.
Solubilité
Rarement soluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 134412-17-2
Formule moléculaire C23H28F2
Poids moléculaire (g/mol) 342.47
Numéro MDL MFCD09839000
Clé InChI NQLHGECGZRJQLF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-difluoro-4'-trans-4-pentylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, 3,4-difluoro-4'-4-pentylcyclohexyl biphenyl, 1,2-difluoro-4-4-4-pentylcyclohexyl phenyl benzene, 1,1'-biphenyl, 3,4-difluoro-4'-trans-4-pentylcyclohexyl, 1,1'-biphenyl,3,4-difluoro-4'-trans-4-pentylcyclohexyl, 3,4-difluoro-4'-1s,4r-4-pentylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, acmc-20mvco, 3,4-difluoro-4/'-4-pentylcyclohexyl biphenyl, 3,4-difluoro-4'-trans-4-pentylcyclohexyl biphenyl, 1-3,4-difluorophenyl-4-4-pentylcyclohexyl benzene
CID PubChem 612307
Nom IUPAC 3,4-difluoro-4'-(4-pentylcyclohexyl)-1,1'-biphenyl
SMILES CCCCCC1CCC(CC1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC(F)=C(F)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-3,4-Difluoro-4'-(4-n-pentylcyclohexyl)biphenyl
Point de fusion 56°C to 57°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Sparingly Soluble in water.
Poids de la formule 342.47
Pourcentage de pureté 97%