Learn More
Trans-3,4-difluoro-4’-(4-n-propylcyclohexyl)biphényle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15462066
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15462066 5 g 5g
15452066 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15462066 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55359.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Solubilité
Modérément soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 85312-59-0
Formule moléculaire C21H24F2
Poids moléculaire (g/mol) 314.42
Numéro MDL MFCD09838999
Clé InChI VULXHDGYVHCLLN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-trans-4-propylcyclohexyl-3,4-difluorobiphenyl, 3,4-difluoro-4'-trans-4-propylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, 1,1'-biphenyl, 3,4-difluoro-4'-trans-4-propylcyclohexyl, 3,4-difluoro-4'-trans-4-propylcyclohexyl biphenyl, 1,2-difluoro-4-4-4-propylcyclohexyl phenyl benzene, 3,4-difluoro-4'-1s,4r-4-propylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, 3,4-difluoro-4'-4-propylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, 3,4-difluoro-4'-4-propylcyclohexyl biphenyl, 4-4-propylcyclohexyl-3',4'-difluorobiphenyl, trans-3,4-difluoro-4'-4-n-propylcyclohexyl biphenyl
CID PubChem 612306
Nom IUPAC 1,2-difluoro-4-[4-(4-propylcyclohexyl)phényl]benzene
SMILES CCCC1CCC(CC1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC(F)=C(F)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-3,4-Difluoro-4'-(4-n-propylcyclohexyl)biphenyl
Point de fusion 66°C to 68°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Sparingly soluble in water.
Poids de la formule 314.42
Pourcentage de pureté 97%