Learn More
trans-3,4-Dihydro-6-[4-[1-[4-(phénylméthoxy)cyclohexyl]-1H-tétrazol-5-yl]butoxy]-2(1H)-quinoléinone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | trans-3,4-Dihydro-6-[4-[1-[4-(phenylmethoxy)cyclohexyl]-1H-t |
| CAS | 87152-97-4 |
| Formule moléculaire | C27 H33 N5 O3 |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C27H33N5O3/c33-27-16-9-21-18-24(14-15-25(21)28-27)34-17-5-4-8-26-29-30-31-32(26)22-10-12-23(13-11-22)35-19-20-6-2-1-3-7-20/h1-3,6-7,14-15,18,22-23H,4-5,8-13,16-17,19H2,(H,28,33)/t22-,23- |
| SMILES | O=C1CCc2cc(OCCCCc3nnnn3[C@@H]4CC[C@H](CC4)OCc5ccccc5)ccc2N1 |
| Nom IUPAC | 6-[4-[1-(4-phénylméthoxycyclohexyl)tétrazol-5-yl]butoxy]-3,4-dihydro-1H-quinoline-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 475.58 |
| Poids de la formule | 475.2583 |