Learn More
Acide trans-3-(4-pyridyl)acrylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11383077
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11383077 5 g 5g
11373077 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11383077 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13458.06
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 84228-93-3 | C8H7NO2 | 149.149 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 84228-93-3
Formule moléculaire C8H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 149.149
Numéro MDL MFCD00040746
Clé InChI SSAYTINUCCRGDR-OWOJBTEDSA-N
Synonyme 3-4-pyridyl acrylic acid, trans-3-4-pyridyl acrylic acid, 3-pyridin-4-yl-acrylic acid, 4-pyridineacrylic acid, e-3-pyridin-4-yl acrylic acid, 3-pyridin-4-yl acrylic acid, 2e-3-pyridin-4-ylacrylic acid, 3-4-pyridine acrylic acid, 2e-3-pyridin-4-yl prop-2-enoic acid, e-3-pyridin-4-yl-acrylic acid
CID PubChem 736782
Nom IUPAC Acide (E)-3-pyridin-4-ylprop-2-enoïque
SMILES C1=CN=CC=C1C=CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-3-(4-Pyridyl)acrylic acid
Point de fusion 276°C to 280°C
Quantité 5 g
Beilstein 1719967
Poids de la formule 149.15
Pourcentage de pureté 97%