Learn More
Hydrochloride de trans-3-(Benzyloxycarbonylamino)cyclohexylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15477406
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15477406 250 mg 250mg
15467406 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15477406 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62409.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1222709-28-5 | C14H21ClN2O2 | 284.784 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1222709-28-5
Formule moléculaire C14H21ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 284.784
Numéro MDL MFCD12404929
Clé InChI SBODKRLYZILWEM-OJERSXHUSA-N
Synonyme benzyl trans-3-aminocyclohexylcarbamate hydrochloride, benzyl trans-3-aminocyclohexylcarbamatehydrochloride, trans-benzyl 3-aminocyclohexylcarbamate, benzyl n-1r,3r-3-aminocyclohexyl carbamate hydrochloride
CID PubChem 71685848
Nom IUPAC Benzyl N-[(1R,3)-3-aminocyclohexyl]carbamate ; Chlorhydrate
SMILES C1CC(CC(C1)NC(=O)OCC2=CC=CC=C2)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-3-(Benzyloxycarbonylamino)cyclohexylamine hydrochloride
Quantité 250 mg
Poids de la formule 284.78
Pourcentage de pureté 97%