Learn More
Acide trans-3-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15419358
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15419358 1 g 1g
15447976 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15419358 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62902.03
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 939400-34-7 | Molecular Formula: C10H17NO4 | Molecular Weight: 215.249 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 939400-34-7
Formule moléculaire C10H17NO4
Poids moléculaire (g/mol) 215.249
Numéro MDL MFCD06657680
Clé InChI KLCYDBAYYYVNFM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cis-3-tert-butoxycarbonylamino cyclobutanecarboxylic acid, trans-3-tert-butoxycarbonylamino cyclobutanecarboxylic acid, 3-tert-butoxycarbonylamino cyclobutanecarboxylic acid, trans-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclobutanecarboxylic acid, 3-boc-amino cyclobutanecarboxylic acid, 3-tert-butoxycarbonyl amino cyclobutanecarboxylic acid, cis-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclobutanecarboxylic acid, cis-3-boc-amino cyclobutanecarboxylic acid, 3-tert-butoxy carbonyl amino cyclobutane-1-carboxylic acid, cis-3-boc-aminocyclobutanecarboxylic acid
CID PubChem 24720963
Nom IUPAC acide 3-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]cyclobutano-1-carboxylique
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CC(C1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-3-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylic acid
Quantité 1 g
Poids de la formule 215.24
Pourcentage de pureté 97%