Learn More
trans-3-(boc-amino)cyclobutaneméthanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15419208
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15419208 250 mg 250mg
15409208 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15419208 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62719.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 167081-37-0 | C10H19NO3 | 201.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 167081-37-0
Formule moléculaire C10H19NO3
Poids moléculaire (g/mol) 201.27
Numéro MDL MFCD08166748,MFCD08436074,MFCD09864183
Clé InChI PCPNTJQMXAHNOA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl n-3-hydroxymethyl cyclobutyl carbamate, tert-butyl cis-3-hydroxymethyl cyclobutyl carbamate, 3-boc-amino-cyclobutanemethanol, tert-butyl cis-3-hydroxymethylcyclobutylcarbamate, tert-butyl trans-3-hydroxymethylcyclobutylcarbamate, tert-butyl 3-hydroxymethyl cyclobutyl carbamate, cis-1-boc-amino-3-hydroxymethyl cyclobutane, trans-1-boc-amino-3-hydroxymethyl cyclobutane, tert-butyl trans-3-hydroxymethyl cyclobutyl carbamate, cis-3-boc-amino-cyclobutanemethanol
CID PubChem 22408683
Nom IUPAC N-[3-(hydroxyméthyl)cyclobutyl]carbamate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CC(CO)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-3-(Boc-amino)cyclobutanemethanol
Quantité 250 mg
Poids de la formule 201.26
Pourcentage de pureté 97%