Learn More
Acide trans-3-(amine BOC)cyclohexanecarboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15468748
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15468748 1 g 1g
15407166 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15468748 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62207.03
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 218772-92-0 | Molecular Formula: C12H21NO4 | Molecular Weight: 243.30 g/mol
2-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride used as a intermediate in pharmaceutical and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Chlorhydrate de 2-bromo-4-fluorobenzylamine utilisé comme intermédiaire dans la recherche pharmaceutique et chimique.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et bien ventilé. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 218772-92-0
Formule moléculaire C12H21NO4
Poids moléculaire (g/mol) 243.30
Numéro MDL MFCD03788640,MFCD24395695
Clé InChI JSGHMGKJNZTKGF-UHFFFAOYNA-N
Synonyme trans-3-tert-butoxycarbonylaminocyclohexanecarboxylic acid, 1r,3r-3-tert-butoxy carbonyl amino cyclohexane-1-carboxylic acid, cyclohexanecarboxylicacid, 3-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-, 1r,3r-rel, trans-3-tert-butoxycarbonylamino cyclohexanecarboxylic acid, boc-trans-3-aminocyclohexanecarboxylic acid, trans-3-boc-amino-cyclohexanecarboxylic acid, trans-3-tert-butoxycarbonylaminocyclohexane-carboxylic acid, trans-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexanecarboxylic acid, 1r,3r-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexanecarboxylic acid, trans-3-tert-butoxycarbonylamino-cyclohexanecarboxylic acid
CID PubChem 24720881
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCCC(C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-3-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid
Nom IUPAC 3-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}cyclohexane-1-acide carboxylique
Quantité 1 g
Poids de la formule 243.29
Pourcentage de pureté 97%