Learn More
trans-3-(boc-amino)cyclohexaneméthanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | trans-3-(Boc-amino)cyclohexanemethanol |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 229.31 |
| Pourcentage de pureté | 97% |