Learn More
Acide trans-3-bromocinnamique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11498676
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11498676 5 g 5g
11408686 25 g 25g
11418686 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11498676 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16035.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 14473-91-7 | C9H7BrO2 | 227.06 g/mol
trans-3-Bromocinnamic acid is used as organic synthesis of raw materials, fine chemicals, pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide trans-3-bromocinnamique est utilisé comme synthèse organique de matières premières, de produits chimiques fins, et d’intermédiaires pharmaceutiques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14473-91-7
Formule moléculaire C9H7BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 227.06
Numéro MDL MFCD00004382
Clé InChI YEMUSDCFQUBPAL-SNAWJCMRSA-N
Synonyme 3-bromocinnamic acid, 3-3-bromophenyl acrylic acid, m-bromocinnamic acid, trans-3-bromocinnamic acid, cinnamic acid, m-bromo, bw a800u, e-3-3-bromophenyl acrylic acid, 3-3-bromophenyl-2-propenoic acid, 2e-3-3-bromophenyl acrylic acid, bromocinnamic acid,3
CID PubChem 776461
Nom IUPAC Acide (E)-3-(3-bromophényl)prop-2-énoïque
SMILES OC(=O)\C=C\C1=CC=CC(Br)=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau trans-3-Bromocinnamic acid
Point de fusion 178°C to 182°C
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Beilstein 2084230
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 227.06
Pourcentage de pureté ≥98%