Learn More
(+/-)-trans-3-bromotétrahydro-2-(2-propynyloxy)-furane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (+/-)-trans-3-Bromotetrahydro-2-(2-propynyloxy)-furan |
| CAS | 109789-15-3 |
| Formule moléculaire | C7 H9 Br O2 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Furan, 3-bromotetrahydro-2-(2-propyn-1-yloxy)-, (2R,3S)-rel-, Furan, 3-bromotetrahydro-2-(2-propynyloxy)-, (2R,3S)-rel- (9CI), Furan, 3-bromotetrahydro-2-(2-propynyloxy)-, trans-, rel-(2R,3S)-3-Bromotetrahydro-2-(2-propyn-1-yloxy)furan, (±)-trans-3-Bromotetrahydro-2-(2-propynyloxy)furan |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H9BrO2/c1-2-4-9-7-6(8)3-5-10-7/h1,6-7H,3-5H2/t6-,7-/m0/s1 |
| SMILES | Br[C@H]1CCO[C@@H]1OCC#C |
| Nom IUPAC | (2R,3S)-3-bro-2-prop-2-ynoxyoxolane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 205.05 |
| Poids de la formule | 203.9786 |