Learn More
Acide trans-3-chloroacrylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10774021 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10774021 1 g Flacon en verre 1g
10197793 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10774021 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 108550010
 Article restreint
Expédition estimée: 05-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 2345-61-1 | C3H3ClO2 | 106.51 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2345-61-1
Formule moléculaire C3H3ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 106.51
Numéro MDL MFCD00064237
Clé InChI MHMUCYJKZUZMNJ-OWOJBTEDSA-N
Synonyme trans-3-chloroacrylic acid, e-3-chloroacrylic acid, 3-chloroacrylic acid, 3-chloroprop-2-enoic acid, acrylic acid, 3-chloro-, trans, acrylic acid, 3-chloro-, e, trans-3-chloropropenoic acid, trans-beta-chloroacrylic acid, 2-propenoic acid, 3-chloro-, e, ccris 3546
CID PubChem 638124
Nom IUPAC Acide (E)-3-chloroprop-2-énoïque
SMILES C(=CCl)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-3-chloroacrylic acid
Point de fusion 82°C to 85°C
Couleur Gris-beige à Gris
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClCH=CHCO2H
Quantité 1 g
Beilstein 02, 400
Poids de la formule 106.51
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre ou paillettes
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • trans-3-Chloroacrylic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.