Learn More
Hydrochlorure de trans-3-Cyanocyclohexylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15419388
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15419388 1 g 1g
15408026 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15419388 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62938.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 920966-30-9 | C7H13ClN2 | 160.645 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 920966-30-9
Formule moléculaire C7H13ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 160.645
Numéro MDL MFCD22548413
Clé InChI ZBUXGIYHCTWUTA-ZJLYAJKPSA-N
Synonyme trans-3-aminocyclohexanecarbonitrile hydrochloride, 1r,3r-3-aminocyclohexane-1-carbonitrile hydrochloride
CID PubChem 67278607
Nom IUPAC (1R,3R)-3-aminocyclohexane-1-carbonitrile;chlorhydrate
SMILES C1CC(CC(C1)N)C#N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-3-Cyanocyclohexylamine hydrochloride
Quantité 1 g
Numéro UN UN3439
Poids de la formule 160.64
Pourcentage de pureté 97%