Learn More
Acide trans-3-fluorocinnamique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11485746
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11485746 100 g 100g
11465746 5 g 5g
11475746 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11485746 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20818.22
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 20595-30-6 | C9H7FO2 | 166.151 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20595-30-6
Formule moléculaire C9H7FO2
Poids moléculaire (g/mol) 166.151
Numéro MDL MFCD00004383
Clé InChI RTSIUKMGSDOSTI-SNAWJCMRSA-N
Synonyme 3-fluorocinnamic acid, 3-3-fluorophenyl acrylic acid, trans-3-fluorocinnamic acid, 2e-3-3-fluorophenyl prop-2-enoic acid, e-3-3-fluorophenyl acrylic acid, m-fluorocinnamic acid, trans 3-fluorocinnamic acid, 3-3-fluoro-phenyl-acrylic acid, trans-m-fluorocinnamic, e-3-3-fluorophenyl prop-2-enoic acid
CID PubChem 1551219
Nom IUPAC Acide (E)-3-(3-fluorophényl)prop-2-énoïque
SMILES C1=CC(=CC(=C1)F)C=CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-3-Fluorocinnamic acid
Point de fusion 165°C to 168°C
Odeur Odorless
Quantité 100 g
Beilstein 1365172
Poids de la formule 166.15
Pourcentage de pureté 98%