Learn More
trans-3-heptène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15470348
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15470348 25 g 25g
15450348 1 g 1g
15460348 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15470348 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53482.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 14686-14-7 | C7H14 | 98.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14686-14-7
Formule moléculaire C7H14
Poids moléculaire (g/mol) 98.19
Numéro MDL MFCD00009475
Clé InChI WZHKDGJSXCTSCK-FNORWQNLSA-N
Synonyme trans-3-heptene, e-hept-3-ene, e-3-heptene, 3-heptene, e, 3-heptene, 3e, unii-o4br0a824i, hept-3-ene, cis-3-heptene, 3-heptene c,t, z-hept-3-ene
CID PubChem 5357259
SMILES CCC\C=C\CC
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-3-Heptene
Point de fusion -137°C
Densité 0.698
Point d’ébullition 94°C
Point d’éclair −1°C (30°F)
Indice de réfraction 1.403
Quantité 25 g
Numéro UN UN3295
Nom IUPAC (E)-hept-3-ène
Poids de la formule 98.19
Pourcentage de pureté 97%