Learn More
trans-3-Hexen-1-ol, TRC
Code produit 30404472
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30404472 250 mg
30399489 1 g
30392443 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30404472 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH185260250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 928-97-2
Formule moléculaire C6H12O
Poids moléculaire (g/mol) 100.16
Synonyme (E)-3-Hexen-1-ol, trans-3-Hexen-1-ol, (3E)-3-Hexen-1-ol, (3E)-Hex-3-en-1-ol, (E)-3-Hexen-1-ol, (E)-3-Hexenol, trans-1-Hydroxy-3-hexene, (3E)-Hexenol, trans-3-Hexenol
Nom IUPAC (E)-hex-3-en-1-ol
SMILES CC\C=C\CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-3-Hexen-1-ol
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h3-4,7H,2,5-6H2,1H3/b4-3+
Poids de la formule 100.0888