Learn More
Trans-3 hexane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10735863 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10735863 1 g Flacon en verre 1g
11319576 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10735863 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 149910010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 13269-52-8 | C6H12 | 84.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13269-52-8
Formule moléculaire C6H12
Poids moléculaire (g/mol) 84.16
Clé InChI ZQDPJFUHLCOCRG-AATRIKPKSA-N
Synonyme trans-3-hexene, 3-hexene, e-3-hexene, 3-hexene, e, 3-hexene, 3e, unii-3co1lux1ar, e-hex-3-ene, 3co1lux1ar, alkenes, c6, cis-3-hexene
CID PubChem 638066
Nom IUPAC (E)-hex-3-ène
SMILES CCC=CCC
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-3-Hexene
Point de fusion -113.0°C
Densité 0.6770g/mL
Point d’ébullition 67.0°C
Point d’éclair −12°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C2H5CH=CHC2H5
Indice de réfraction 1.3935 to 1.3955
Quantité 1 g
Beilstein 01,II,192
Gravité spécifique 0.677
Poids de la formule 84.16
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • trans-3-Hexene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P331-NE PAS faire vomir.