Learn More
trans-3-Hydroxystilbène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | trans-3-Hydroxystilbene |
| CAS | 76425-88-2 |
| Formule moléculaire | C14 H12 O |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H12O/c15-14-8-4-7-13(11-14)10-9-12-5-2-1-3-6-12/h1-11,15H/b10-9+ |
| SMILES | Oc1cccc(\C=C\c2ccccc2)c1 |
| Nom IUPAC | 3-[(E)-2-phényléthényl]phénol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 196.244 |
| Poids de la formule | 196.089 |