Learn More
trans 3-(N-méthylanilino)acroléine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | trans 3-(N-Methylanilino)acrolein |
| CAS | 34900-01-1 |
| Formule moléculaire | C10 H11 N O |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H11NO/c1-11(8-5-9-12)10-6-3-2-4-7-10/h2-9H,1H3/b8-5+ |
| SMILES | CN(\C=C\C=O)c1ccccc1 |
| Nom IUPAC | (E)-3-(N-méthylanilino)prop-2-énal |
| Poids moléculaire (g/mol) | 161.2 |
| Poids de la formule | 161.0841 |