Learn More
trans-4-((2-Amino-3,5-dibromobenzyl)amino)cyclohexanol hydrochloride, 97%, BLD Pharm™
Code produit 30944289
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30944289 100 g
30940474 5 g
30943528 25 g
30935477 500 g
30929070 10 g
30936575 1 g
30943037 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 30944289 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD14893100g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-4-((2-Amino-3,5-dibromobenzyl)amino)cyclohexanol hydrochloride
CAS 23828-92-4
Formule moléculaire C13H19Br2ClN2O
Numéro MDL MFCD00078932
Quantité 100 g
SMILES O[C@H]1CC[C@H](NCC2=CC(Br)=CC(Br)=C2N)CC1.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 414.56
Pourcentage de pureté 97%