Learn More
Trans-4-[4-(4-n-pentylcyclohexyl)phényl]benzonitrile, 99 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Il est utilisé comme intermédiaire des cristaux liquides dispersés dans un polymère (PDLC), une classe de matériaux relativement nouvelle et prometteuse dans de nombreuses applications, des fenêtres commutables aux écrans de projection. Ces matériaux, qui constituent simplement une application combinée de polymères et de cristaux liquides, font l’objet de recherches approfondies dans l’industrie de l’affichage.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | trans-4-[4-(4-n-Pentylcyclohexyl)phenyl]benzonitrile |
| Point de fusion | 95°C to 97°C |
| Quantité | 1 g |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
| Poids de la formule | 331.5 |
| Pourcentage de pureté | 99% |