Learn More
Acide trans-4-(4-Chlorophényl)cyclohexane-1-carboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15428915
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15428915 25 g 25g
15418915 5 g 5g
15438915 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15428915 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H34384.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 49708-81-8 | C13H15ClO2 | 238.711 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 49708-81-8
Formule moléculaire C13H15ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 238.711
Numéro MDL MFCD06797626
Clé InChI NXXDIEYTMQYWJU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylic acid, 4-4-chlorophenyl cyclohexane-1-carboxylic acid, e-4-4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylic acid, 4-4'-chlorophenyl cyclohexancarboxylic acid, cis-4-4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylic acid, atovaquone related compound 1, cyclohexanecarboxylic acid, 4-4-chlorophenyl-, trans, 1r,4r-4-4-chlorophenyl cyclohexane-1-carboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 4-4-chlorophenyl
CID PubChem 2735792
Nom IUPAC Acide4-(4-chlorophényl)cyclohexane-1-carboxylique
SMILES C1CC(CCC1C2=CC=C(C=C2)Cl)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Point de fusion 249°C to 254°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 238.71
Pourcentage de pureté 98%