Learn More
Acide trans-4-(4-chlorophényl)cyclohexanecarboxylique, TRC
Code produit 30356091
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30356091 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30356091 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3794551G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic Acid
CAS 49708-81-8
Formule moléculaire C13 H15 Cl O2
Quantité 1 g
Synonyme Cyclohexanecarboxylic acid, 4-(4-chlorophenyl)-, trans-, trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-(p-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic Acid
Formule InChI InChI=1S/C13H15ClO2/c14-12-7-5-10(6-8-12)9-1-3-11(4-2-9)13(15)16/h5-9,11H,1-4H2,(H,15,16)/t9-,11-
SMILES OC(=O)[C@@H]1CC[C@H](CC1)c2ccc(Cl)cc2
Nom IUPAC Acide4-(4-chlorophényl)cyclohexane-1-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 238.71
Poids de la formule 238.0761