Learn More
Acide trans-4-(4-chlorophényl)cyclohexanecarboxylique, TRC
Code produit 30359505
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30359505 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30359505 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC379455500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic Acid
CAS 49708-81-8
Formule moléculaire C13 H15 Cl O2
Quantité 500 mg
Synonyme Cyclohexanecarboxylic acid, 4-(4-chlorophenyl)-, trans-, trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-(p-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic Acid
Formule InChI InChI=1S/C13H15ClO2/c14-12-7-5-10(6-8-12)9-1-3-11(4-2-9)13(15)16/h5-9,11H,1-4H2,(H,15,16)/t9-,11-
SMILES OC(=O)[C@@H]1CC[C@H](CC1)c2ccc(Cl)cc2
Nom IUPAC Acide4-(4-chlorophényl)cyclohexane-1-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 238.71
Poids de la formule 238.0761