Learn More
Chlorhydrate de trans-4-amino-N-Boc-L-prolinate de méthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15459905
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15459905 1 g 1g
15479905 250 mg 250mg
15469905 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15459905 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52566.03
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 334999-32-5 | C11H21ClN2O4 | 280.75 g/mol
trans-4-Amino-N-Boc-L-proline methyl ester hydrochloride acts as a pharmaceutical intermediate. It is used to prepare N-Boc-protected proline methyl ester of calix[4]arene, which is efficiently catalyzes the enantioselective aldol reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le trans-4-Amino-N-Boc-L-proline chlorhydrate d’ester méthylique agit comme intermédiaire pharmaceutique. Il est utilisé pour préparer l’ester méthylique de proline protégé par N-Boc du calix[4] arène, qui catalyse efficacement la réaction aldolique énantiosélective.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants et les acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 334999-32-5
Formule moléculaire C11H21ClN2O4
Poids moléculaire (g/mol) 280.75
Numéro MDL MFCD03787929
Clé InChI KFYCQKLSGMAVQH-WLYNEOFISA-N
Synonyme 2s,4r-1-tert-butyl 2-methyl 4-aminopyrrolidine-1,2-dicarboxylate hydrochloride, n-boc-trans-4-amino-l-proline methyl ester hydrochloride, 2s,4r-1-boc-4-amino-l-proline methyl ester hcl, 2s,4r-4-amino-1-boc-pyrrolidine-2-carboxylic acid methyl ester-hcl, 1-tert-butyl 2-methyl 2s,4r-4-aminopyrrolidine-1,2-dicarboxylate hydrochloride, n-boc-trans-4-amino-l-proline methyl ester hydrochloride salt, methyl trans-3-amino-1-boc-5-pyrrolidinecarboxylate hcl, boc-trans-4-amino-l-proline methyl ester hydrochloride salt, 2s,4r-1-boc-4-amino-l-proline methyl ester hydrochloride, n-boc-trans-4-amino-l-proline methyl ester, hydrochloride salt
CID PubChem 17750455
SMILES [H+].[Cl-].COC(=O)[C@@H]1C[C@@H](N)CN1C(=O)OC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-4-Amino-N-Boc-L-proline methyl ester hydrochloride
Quantité 1 g
Nom IUPAC hydrogène 1-tert-butyl 2-méthyl (2S,4R)-4-aminopyrrolidine-1,2-dicarboxylate chlorure
Poids de la formule 280.75
Pourcentage de pureté 97%