Learn More
Acide trans-4-aminocyclohexanecarboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11471720
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11471720 1 g 1g
11481720 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11471720 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27489.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3685-25-4 | C7H13NO2 | 143.186 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3685-25-4
Formule moléculaire C7H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 143.186
Numéro MDL MFCD00209953
Clé InChI DRNGLYHKYPNTEA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-aminocyclohexanecarboxylic acid, trans-4-aminocyclohexanecarboxylic acid, cis-4-aminocyclohexanecarboxylic acid, cis-4-aminocyclohexane carboxylic acid, cis-4-amino-1-cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-amino-cyclohexanecarboxylic acid, cis-4-aminocyclohexanecarboxylicacid, cyclohexanecarboxylic acid, 4-amino-, trans, trans-4-aminocyclohexane carboxylic acid, 1s,4s-4-aminocyclohexanecarboxylic acid
CID PubChem 171560
Nom IUPAC acide4-aminocyclohéxane-1-carboxylique
SMILES C1CC(CCC1C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid
Point de fusion >300°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 143.19
Pourcentage de pureté 97%