Learn More
Trans-4-aminocyclohexanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10133441 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10133441 5 g Flacon en verre -
10683152 25 g Flacon en verre 25g
11965281 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10133441 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 346680050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 27489-62-9 | C6H13NO | 115.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27489-62-9
Formule moléculaire C6H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 115.17
Clé InChI IMLXLGZJLAOKJN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trans-4-aminocyclohexanol, 4-aminocyclohexanol, cis-4-aminocyclohexanol, cis-4-amino-cyclohexanol, cyclohexanol, 4-amino-, trans, 1r,4r-4-aminocyclohexan-1-ol, cyclohexanol, 4-amino, trans-4-hydroxycyclohexylamine, 1r,4r-4-aminocyclohexanol, aminocyclohexanol trans-4
CID PubChem 81293
Nom IUPAC 4-aminocyclohexan-1-ol
SMILES C1CC(CCC1N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-4-Aminocyclohexanol
Point de fusion 108.0°C to 113.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 115.17
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Crystals
compliance-icons
Identifiant produit
  • trans-4-Aminocyclohexanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.