Learn More
Chlorhydrate de trans-4-aminocyclohexanol, TRC
Code produit 30325656
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30325656 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30325656 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6036961G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-4-Aminocyclohexanol Hydrochloride
CAS 50910-54-8
Formule moléculaire C6 H13 N O . Cl H
Quantité 1 g
Synonyme trans-4-Aminocyclohexanol Hydrochloride, trans-1-Amino-4-hydroxycyclohexane Hydrochloride, trans-4-Amino-1-cyclohexanol Hydrochloride, trans-4-Aminocyclohexanol Monohydrochloride, trans-4-Hydroxycyclohexylamine Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C6H13NO.ClH/c7-5-1-3-6(8)4-2-5;/h5-6,8H,1-4,7H2;1H/t5-,6-;
SMILES Cl.N[C@@H]1CC[C@@H](O)CC1
Nom IUPAC 4-aminocyclohexan-1-ol ;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 151.63
Poids de la formule 151.0764