Learn More
trans-4-Aminocyclohexanol, TRC
Code produit 30005806
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30005806 5 g 5g
30005575 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30005806 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6039955G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27489-62-9
Formule moléculaire C6 H13 N O
Poids moléculaire (g/mol) 115.174
Synonyme Cyclohexanol, 4-amino-, trans-, 4-trans-Aminocyclohexanol, 4-trans-Hydroxycyclohexylamine, trans-1,4-Cyclohexanolamine, trans-1-Amino-4-cyclohexanol, trans-1-Amino-4-hydroxycyclohexane, trans-4-Amino-1-cyclohexanol, trans-4-Hydroxycyclohexylamine
Nom IUPAC 4-aminocyclohexanol
SMILES N[C@@H]1CC[C@@H](O)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-4-Aminocyclohexanol
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C6H13NO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h5-6,8H,1-4,7H2/t5-,6-
Poids de la formule 115.0997