Learn More
Acide trans-4-(aminométhyl)cyclohexanecarboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490347
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490347 10 g 10g
11400357 50 g 50g
11410357 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11490347 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21742.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1197-18-8 | C8H15NO2 | 157.213 g/mol
It is an antifibrinolytic agent that is found to inhibit plasmin-induced fibrinolysis. Used in various hemorrhagic diseases , abnormal bleeding in operations. It is also used as a lysine analogue to characterize binding sites in plasminogen.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un agent antifibrinolytique qui inhibe la fibrinolyse induite par la plasmine. Utilisé dans diverses maladies hémorragiques, en cas de saignements anormaux lors d’interventions chirurgicales. Elle s’utilise également comme analogue de la lysine afin de caractériser les sites de liaison dans le plasminogène.
Solubilité
Soluble dans l’eau (167 mg/ml), éthanol (<1mg/mL at 25°C). Very slightly soluble in ether, DMSO (<1mg/mL at 25°C), and alcohol.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1197-18-8
Formule moléculaire C8H15NO2
Poids moléculaire (g/mol) 157.213
Numéro MDL MFCD00001466
Clé InChI GYDJEQRTZSCIOI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tranexamic acid, cyklokapron, tranexamsaeure, trans amcha, tranhexamic acid, trans-4-aminomethyl cyclohexanecarboxylic acid, transamin, amstat, tamcha, amikapron
CID PubChem 5526
Nom IUPAC acide 4-(aminométhyl)cyclohexane-1-carboxylique
SMILES C1CC(CCC1CN)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Point de fusion >300°C
Beilstein 2207452
Merck Index 14,9569
Informations sur la solubilité Soluble in water (167mg/ml),ethanol (<1mg/ml at 25°C). Very slightly soluble in ether,DMSO (<1mg/ml at 25°C),and alcohol.
Quantité 10 g
Poids de la formule 157.21
Pourcentage de pureté 97%