Learn More
Trans-4-(benzyloxycarbonylamino)cyclohexaneméthylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15406956
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15406956 5 g 5g
15416956 250 mg 250mg
15496946 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15406956 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62034.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
trans-4-(Benzyloxycarbonylamino)cyclohexanemethylamine used as intermediate for chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Trans-4-(Benzyloxycarbonylamino)cyclohexaneméthylamine utilisée comme intermédiaire pour la recherche chimique.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et bien ventilé. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 177582-74-0
Formule moléculaire C15H22N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 262.35
Numéro MDL MFCD06657669
Clé InChI AJYOPGOCTHCBTL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyl trans-4-aminomethyl cyclohexyl carbamate, benzyl trans-4-aminomethylcyclohexylcarbamate, benzyl 4-aminomethyl cyclohexyl carbamate, benzyl n-1r,4r-4-aminomethyl cyclohexyl carbamate, ajyopgocthcbtl-mqmhxkeqsa-n, ajyopgocthcbtl-xbxgtlagsa-n, benzyl 4-aminomethyl cyclohexylcarbamate, benzyl n-4-aminomethyl cyclohexyl carbamate, benzyl cis-4-aminomethyl cyclohexyl carbamate, benzyl trans-4-aminomethylcyclohexyl carbamate
CID PubChem 22253963
Nom IUPAC benzyl N-[4-(aminomethyl)cyclohexyl]carbamate
SMILES NCC1CCC(CC1)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-4-(Benzyloxycarbonylamino)cyclohexanemethylamine
Beilstein 7710506
Quantité 5 g
Poids de la formule 262.34
Pourcentage de pureté 97%