Learn More
trans-4-(Benzyloxycarbonylamino)cyclohexylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15437446
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15437446 5 g 5g
15447446 250 mg 250mg
15427446 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15437446 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62444.06
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 149423-77-8 | C14H20N2O2 | 248.33 g/mol
trans-4-(Benzyloxycarbonylamino)cyclohexylamine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La trans-4-(Benzyloxycarbonylamino)cyclohexylamine est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 149423-77-8
Formule moléculaire C14H20N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 248.33
Numéro MDL MFCD03839901,MFCD06657668,MFCD07772066
Clé InChI JQVBZZUMWRXDSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyl cis-4-aminocyclohexyl carbamate, benzyl trans-4-aminocyclohexyl carbamate, n-cbz-trans-1,4-cyclohexanediamine, cis-1-n-cbz-1,4-cyclohexyldiamine, cis-n-cbz-1,4-cyclohexanediamine, 4-amino-cyclohexyl-carbamic acid benzyl ester, benzyl cis-4-aminocyclohexylcarbamate, benzyl 4-aminocyclohexyl carbamate, benzyl 1r,4r-4-aminocyclohexyl carbamate, 1-n-cbz-trans-1,4-cyclohexyldiamine
CID PubChem 18650082
Nom IUPAC benzyl N-(4-aminocyclohexyl)carbamate
SMILES NC1CCC(CC1)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-4-(Benzyloxycarbonylamino)cyclohexylamine
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 248.32
Pourcentage de pureté 97%