Learn More
trans-4-(Boc-amino)cyclohexanecarboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15438868
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15438868 5 g 5g
15447306 250 mg 250mg
15428868 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15438868 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62338.06
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 181308-57-6 | C12H21NO3 | 227.304 g/mol
trans-4-(Boc-amino)cyclohexanecarboxaldehyde is used as a intermediate in pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le trans-4-(Boc-amino)cyclohexanecarboxaldehyde est utilisé comme intermédiaire dans le domaine pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et bien ventilé. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 181308-57-6
Formule moléculaire C12H21NO3
Poids moléculaire (g/mol) 227.304
Numéro MDL MFCD03844598
Clé InChI GPDBIGSFXXKWQR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl trans-4-formylcyclohexylcarbamate, tert-butyl cis-4-formylcyclohexylcarbamate, trans-boc-4-aminocyclohexanecarbaldehyde, tert-butyl n-4-formylcyclohexyl carbamate, trans-4-formyl-cyclohexyl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl trans-4-formylcyclohexyl carbamate, tert-butyl 4-formylcyclohexyl carbamate, trans-tert-butyl 4-formylcyclohexyl carbamate, tert-butyl 1r,4r-4-formylcyclohexylcarbamate, cis-4-boc-amino cyclohexanecarboxaldehyde
CID PubChem 11020615
Nom IUPAC N-(4-formylcyclohexyl)carbamate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(CC1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-4-(Boc-amino)cyclohexanecarboxaldehyde
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 227.3
Pourcentage de pureté 97%