Learn More
trans-4-(Boc-amino)cyclohexylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15499208
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15499208 5 g 5g
15409218 25 g 25g
15419218 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15499208 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62734.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 177906-48-8 | C11H22N2O2 | 214.31 g/mol
trans-4-(Boc-amino)cyclohexylamine is used in the preparation of orally bioavailable and selective V1A receptor antagonist.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La trans-4-(Boc-amino)cyclohexylamine est utilisée dans la préparation d’un antagoniste des récepteurs V1A sélectif et biodisponible par voie orale.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 177906-48-8
Formule moléculaire C11H22N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 214.31
Numéro MDL MFCD01076211,MFCD03001719,MFCD03844604
Clé InChI FEYLUKDSKVSMSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trans-n-boc-1,4-cyclohexanediamine, n-boc-trans-1,4-cyclohexanediamine, 1-n-boc-cis-1,4-cyclohexyldiamine, tert-butyl 4-aminocyclohexyl carbamate, n-boc-1,4-cyclohexanediamine, tert-butyl n-4-aminocyclohexyl carbamate, tert-butyl cis-4-aminocyclohexyl carbamate, 1-boc-amino-1,4-cyclohexanediamine, tert-butyl 4-aminocyclohexylcarbamate, cis-n-boc-1,4-cyclohexanediamine
CID PubChem 2756050
Nom IUPAC carbamate de tert-butyle N-(4-aminocyclohexyl)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(N)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-4-(Boc-amino)cyclohexylamine
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 214.3
Pourcentage de pureté 97%