Learn More
trans-4-(Boc-aminométhyl)cyclohexylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15429078
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15429078 5 g 5g
15439078 250 mg 250mg
15419078 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15429078 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62564.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 192323-07-2 | C12H24N2O2 | 228.34 g/mol
trans-4-(Boc-aminomethyl)cyclohexylamine a compound with potential for biochemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
trans-4-(Boc-aminométhyl)cyclohexylamine, un composé susceptible d’être utilisé pour la recherche biochimique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 192323-07-2
Formule moléculaire C12H24N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 228.34
Numéro MDL MFCD06657670,MFCD12408630,MFCD22395596
Clé InChI HMMYZMWDTDJTRR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cis-4-boc-aminomethyl cyclohexylamine, tert-butyl trans-4-aminocyclohexylmethylcarbamate, tert-butyl trans-4-aminocyclohexyl methyl carbamate, tert-butyl cis-4-aminocyclohexyl methyl carbamate, trans-4-boc-aminomethyl cyclohexylamine, 4-boc-aminomethyl-cyclohexylamine, tert-butyl n-4-aminocyclohexyl methyl carbamate, tert-butyl 4-aminocyclohexyl methyl carbamate, tert-butyl trans-4-aminocyclohexyl methylcarbamate
CID PubChem 21882540
Nom IUPAC tert-butyl N-[(4-aminocyclohexyl)méthyl]carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC1CCC(N)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-4-(Boc-aminomethyl)cyclohexylamine
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 228.33
Pourcentage de pureté 97%