Learn More
Trans-4-bromo-β-nitrostyrène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11914591 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11914591 5 g Flacon en verre 5g
11904591 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11914591 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 440160050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5153-71-9 | C8H6BrNO2 | 228.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5153-71-9
Formule moléculaire C8H6BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 228.05
Clé InChI LSGVHLGCJIBLMB-AATRIKPKSA-N
Synonyme 1-bromo-4-2-nitrovinyl benzene, e-1-bromo-4-2-nitrovinyl benzene, 1-bromo-4-e-2-nitroethenyl benzene, trans-4-bromo-beta-nitrostyrene, benzene, 1-bromo-4-1e-2-nitroethenyl, beta-nitro-4-bromostyrene, 4-bromo-.beta.-nitrostyrene, e-4-bromo-beta-nitrostyrene, 1-bromo-4-e-2-nitrovinyl benzene
CID PubChem 688204
Nom IUPAC 1-bromo-4-[(E)-2-nitroéthényl]benzène
SMILES C1=CC(=CC=C1C=C[N+](=O)[O-])Br
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-4-Bromo-β-nitrostyrene
Point de fusion 148.0°C to 152.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 228.05
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre ou poudre cristalline
compliance-icons
Identifiant produit
  • trans-4-Bromo-beta-nitrostyrene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.