Learn More
Hydrochlorure de trans-4-Cyanocyclohexylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15497516
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15497516 250 mg 250mg
15459048 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15497516 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62522.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 873537-33-8 | C7H13ClN2 | 160.645 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Remarques
Conserver dans un état sec et frais. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 873537-33-8
Formule moléculaire C7H13ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 160.645
Numéro MDL MFCD21643021
Clé InChI BTLVSLNZSMIPCW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trans-4-aminocyclohexanecarbonitrile hydrochloride, cis-4-aminocyclohexanecarbonitrile hydrochloride, 4-amino-cyclohexanecarbonitrile hydrochloride, 4-aminocyclohexanecarbonitrile hydrochloride, 4-aminocyclohexane-1-carbonitrile hydrochloride, c7h12n2.hcl, 1s,4s-4-aminocyclohexanecarbonitrile hydrochloride, 1r,4r-4-aminocyclohexane-1-carbonitrile hydrochloride, 1s,4s-4-aminocyclohexane-1-carbonitrile hydrochloride, cyclohexanecarbonitrile, 4-amino-, monohydrochloride, trans
CID PubChem 53407876
Nom IUPAC 4-aminocyclohexane-1-carbonitrile ; chlorhydrate
SMILES C1CC(CCC1C#N)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-4-Cyanocyclohexylamine hydrochloride
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3439
Poids de la formule 160.64
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • trans-4-Cyanocyclohexylamine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: trans-4-Cyanocyclohexylamine hydrochloride