Learn More
trans-4-décène, 96 %, peut contenir env. 7 % d’isomère cis, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11377565
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11377565 25 g 25g
11367565 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11377565 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05715.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 65405-70-1 | C10H18O | 154.253 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 65405-70-1
Formule moléculaire C10H18O
Poids moléculaire (g/mol) 154.253
Numéro MDL MFCD00065447
Clé InChI CWRKZMLUDFBPAO-VOTSOKGWSA-N
Synonyme trans-4-decen-1-al, trans-4-decenal, e-4-decenal, e-dec-4-enal, 4-decenal, e, 4-decenal, unii-kz74b5801j, 4-decene-1-al, dec-4-enal, fema no. 3264
CID PubChem 5702654
Nom IUPAC (E)-déc-4-énal
SMILES CCCCCC=CCCC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-4-Decenal
Densité 0.842
Point d’ébullition 80°C (4 mmHg)
Point d’éclair 85°C (185°F)
Notes de pourcentage du dosage peut contenir ≈7 % d’isomère cis
Indice de réfraction 1.445
Quantité 25 g
Beilstein 4230058
Poids de la formule 154.25
Pourcentage de pureté 96%