Learn More
Trans-4-éthyl-4’-(4-n-pentylcyclohexyl)biphényle, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 15442216
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15442216 5 g 5g
15432216 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15442216 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H55647.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 79709-85-6
Formule moléculaire C25H34
Poids moléculaire (g/mol) 334.55
Numéro MDL MFCD01941072
Clé InChI JOLGXBQYTARJLD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trans-4-ethyl-4'-4-pentylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, 1-ethyl-4-4-4-pentylcyclohexyl phenyl benzene, 4-ethyl-4'-trans-4-pentylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, 1-4-ethylphenyl-4-4-pentylcyclohexyl benzene, 1,1'-biphenyl, 4-ethyl-4'-4-pentylcyclohexyl, bch-52, bpch-52, 4-ethyl-4'-4-pentylcyclohexyl biphenyl, 4-ethyl-4'-4-pentylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, trans-4-ethyl-4'-4-n-pentylcyclohexyl biphenyl
CID PubChem 630553
SMILES CCCCCC1CCC(CC1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(CC)C=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau trans-4-Ethyl-4'-(4-n-pentylcyclohexyl)biphenyl
Point de fusion 145°C to 147°C
Quantité 5 g
Nom IUPAC 4-éthyl-4’-(4-pentylcyclohexyl)-1,1’-biphényle
Poids de la formule 334.54
Pourcentage de pureté 97%