Learn More
Acide trans-4-hydroxy-3-méthoxycinnamique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11491588
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11491588 25 g 25g
11401598 100 g 100g
11411598 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11491588 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13890.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.09€
    51.65€ / 25g
    Économisez 11.44€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 537-98-4 | C10H10O4 | 194.19 g/mol
A chemopreventive analogue of caffeic acid.trans-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid is used as an important raw material for the preparation of its corresponding esters by reacting with alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Un analogue chimiopréventif de l’acide cafféique trans-4-hydroxy-3-méthoxycinnamique est utilisé comme matière première importante pour la préparation de ses esters correspondants en réagissant avec les alcools.
Solubilité
Soluble dans l’alcool et l’eau chaude.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 537-98-4
Formule moléculaire C10H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 194.19
Numéro MDL MFCD00004400
Clé InChI KSEBMYQBYZTDHS-HWKANZROSA-N
Synonyme ferulic acid, trans-ferulic acid, 4-hydroxy-3-methoxycinnamic acid, trans-4-hydroxy-3-methoxycinnamic acid, 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl acrylic acid, e-ferulic acid, coniferic acid, ferulate, ferulic acid, trans, 2-propenoic acid, 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl
CID PubChem 445858
ChEBI CHEBI:17620
Nom IUPAC Acide (E)-3-(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)prop-2-énoïque
SMILES COC1=CC(\C=C\C(O)=O)=CC=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid
Point de fusion 170°C to 175°C
Quantité 25 g
Beilstein 1371483
Merck Index 14,4062
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol and hot water.
Poids de la formule 194.19
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • trans-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: (E)-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid