Learn More
trans-4-hydroxy-D-proline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15423687
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15423687 250 mg 250mg
11347249 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15423687 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27421.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3398-22-9 | C5H9NO3 | 131.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3398-22-9
Formule moléculaire C5H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 131.13
Numéro MDL MFCD00065608
Clé InChI PMMYEEVYMWASQN-UHFFFAOYNA-N
Synonyme trans-4-hydroxy-d-proline, 2r,4s-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, h-d-hyp-oh, d-proline, 4-hydroxy-, 4s, 2r,4s-4-hydroxy-pyrrolidine-2-carboxylic acid, d-hydroxyproline, ambotzhaa1169, pubchem9966, d-hyp-oh
CID PubChem 440074
ChEBI CHEBI:27992
Nom IUPAC 4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid
SMILES OC1CNC(C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-4-Hydroxy-D-proline
Point de fusion ∽260°C (decomposition)
Quantité 250 mg
Poids de la formule 131.13
Pourcentage de pureté 97%