Learn More
Thermo Scientific Chemicals Trans-4-hydroxy-L-proline, 99+%
Code produit 10326470 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10326470 10 g Flacon en verre 10g
10607662 25 g Flacon en verre 25g
10336470 100 g Flacon en verre 100g
11926601 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10326470 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 121780100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.00€
    60.65€ / 10g
    Économisez 6.35€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 51-35-4 | C5H9NO3 | 131.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51-35-4
Formule moléculaire C5H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 131.13
Clé InChI PMMYEEVYMWASQN-DMTCNVIQSA-N
Synonyme trans-4-hydroxy-l-proline, hydroxyproline, l-hydroxyproline, 2s,4r-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, 4-hydroxy-l-proline, l-4-hydroxyproline, hydroxy-l-proline, trans-4-hydroxyproline, h-hyp-oh, hypro
CID PubChem 5810
ChEBI CHEBI:18095
Nom IUPAC (2S,4R)-4-hydroxypyrrolidine-2-acide carboxylique
SMILES C1C(CNC1C(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-4-Hydroxy-L-proline
Point de fusion 274.0°C to 275.0°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 0.2% (105°C, 3 hrs) max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Beilstein 22,191
Merck Index 15,4878
Conditions de rotation spécifiques - 75.50 (20.00°C c=5,H2O)
Rotation spécifique − 75.50
Informations sur la solubilité Solubility in water: 357.8g/L (20° c). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, insoluble in ether
Transmittance 95% min. (c=10, H2O, 430nm) 1cm cell
Poids de la formule 131.13
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline