Learn More
trans-4-hydroxy-L-proline, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11493814
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11493814 100 g 100g
11354709 10 g 10g
11483814 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11493814 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11851.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
trans-4-Hydroxy-L-proline is used as a reagent for the preparation of neuroexcitatory kainoids and antifungal echinocandins. It is also involved in the synthesis of chiral ligands for enantioselective ethylation of aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La trans-4-hydroxy-L-proline est utilisée comme réactif pour la préparation de kainoïdes neuro-excitateurs et d’échinocandines antifongiques. Elle est également impliquée dans la synthèse de ligands chiraux pour l’éthylation énantiosélective d’aldéhydes.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51-35-4
Formule moléculaire C5H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 131.131
Numéro MDL MFCD00064320
Clé InChI PMMYEEVYMWASQN-DMTCNVIQSA-N
Synonyme trans-4-hydroxy-l-proline, hydroxyproline, l-hydroxyproline, 2s,4r-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, 4-hydroxy-l-proline, l-4-hydroxyproline, hydroxy-l-proline, trans-4-hydroxyproline, h-hyp-oh, hypro
CID PubChem 5810
ChEBI CHEBI:18095
Nom IUPAC (2S,4R)-4-hydroxypyrrolidine-2-acide carboxylique
SMILES C1C(CNC1C(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-4-Hydroxy-L-proline
Point de fusion 270°C to 273°C (decomposition)
Beilstein 471933
Merck Index 14,4840
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Quantité 100 g
Poids de la formule 131.13
Rotation optique −76° (c=4 in water)
Pourcentage de pureté ≥99%