Learn More
trans-4-Hydroxy-L-proline, TRC
Code produit 30137785
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30137785 100 g 100g
30135610 25 g 25g
30003424 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137785 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH952376100G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51-35-4
Formule moléculaire C5 H9 N O3
Poids moléculaire (g/mol) 131.13
Synonyme (4R)-4-Hydroxy-L-proline, L-Proline, 4-hydroxy-, trans-, Proline, 4-hydroxy-, L- (8CI), (4R)-4-Hydroxy-L-proline, (-)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinecarboxylic acid, (2S,4R)-(-)-4-Hydroxyproline, (2S,4R)-4-Hydroxyproline, (2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, (2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, (R)-4-Hydroxy-(S)-proline, (R)-4-Hydroxy-L-proline, (S)-Hydroxyproline, 4(R)-Hydroxy-2(S)-pyrrolidinecarboxylic acid, 4(R)-Hydroxyproline, 4-Hydroxy-(S)-proline, 4-Hydroxy-L-proline, 4-Hydroxyproline, 4-trans-Hydroxy-L-proline, Hydroxy-L-proline, Hydroxyproline, Hypro, L-4-Hydroxyproline, L-Hydroxyproline, L-Hypro, L-trans-4-Hydroxyproline, Ls-Hydroxyproline, NSC 46704, Proline, 4-hydroxy-, trans-4-Hydroxy-L-proline, trans-4-Hydroxyproline, trans-L-4-Hydroxyproline, trans-L-Hydroxyproline, δ-Hydroxyproline
Nom IUPAC (2S,4R)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid
SMILES O[C@H]1CN[C@@H](C1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Hydroxyproline
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule InChI InChI=1S/C5H9NO3/c7-3-1-4(5(8)9)6-2-3/h3-4,6-7H,1-2H2,(H,8,9)/t3-,4+/m1/s1
Quantité 100 g
Poids de la formule 131.0582
Pourcentage de pureté >95%
Conditions d’expédition Room Temperature