Learn More
Acide trans-4-hydroxycinnamique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11412168
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11412168 25 g 25g
11422168 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11412168 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15167.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 501-98-4 | C9H8O3 | 164.16 g/mol
trans-4-Hydroxycinnamic acid is used as a hydroxycinnamic acid with antioxidant properties. p-Coumaric acid is an aromatic phytochemical for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide trans-4-hydroxycinnamique est utilisé en tant qu’acide hydroxycinnamique aux propriétés antioxydantes. L’acide p-coumarique est un composé phytochimique aromatique pour la recherche en protéomique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 501-98-4
Formule moléculaire C9H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 164.16
Numéro MDL MFCD00004399
Clé InChI NGSWKAQJJWESNS-ZZXKWVIFSA-N
Synonyme p-coumaric acid, 4-hydroxycinnamic acid, p-hydroxycinnamic acid, 4-coumaric acid, trans-4-hydroxycinnamic acid, trans-p-coumaric acid, p-cumaric acid, 3-4-hydroxyphenyl acrylic acid, para-coumaric acid, hydroxycinnamic acid
CID PubChem 637542
ChEBI CHEBI:32374
Nom IUPAC Acide (E)-3-(4-hydroxyphényl)prop-2-énoïque
SMILES C1=CC(=CC=C1C=CC(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-4-Hydroxycinnamic acid
Point de fusion ∼214°C (decomposition)
Quantité 25 g
Beilstein 2207383
Merck Index 14,2560
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 164.16
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • trans-4-Hydroxycinnamic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: trans-4-Hydroxycinnamic acid