Learn More
Trans-4-méthoxy-bêta-nitrostyrène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11480703
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11480703 5 g 5g
11490703 25 g 25g
11400713 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11480703 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12745.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5576-97-6 | C9H9NO3 | 179.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5576-97-6
Formule moléculaire C9H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 179.18
Numéro MDL MFCD00024826
Clé InChI JKQUXSHVQGBODD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methoxy-4-2-nitrovinyl benzene, 4-methoxy-beta-nitrostyrene, p-2-nitrovinyl anisole, trans-4-methoxy-beta-nitrostyrene, e-1-methoxy-4-2-nitrovinyl benzene, 2'-nitro vinyl anisole, 1-methoxy-4-e-2-nitroethenyl benzene, 1-4-methoxyphenyl-2-nitroethene, 1-4-methoxyphenyl-2-nitroethylene, 4-2-nitrovinyl anisole
CID PubChem 697963
SMILES COC1=CC=C(C=C[N+]([O-])=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-4-Methoxy-beta-nitrostyrene
Point de fusion 86°C to 88°C
Quantité 5 g
Beilstein 2047935
Nom IUPAC 1-Méthoxy-4-[(E)-2-nitroéthényl]benzène
Poids de la formule 179.18
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • trans-4-Methoxy-beta-nitrostyrene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: trans-4-Methoxy-beta-nitrostyrene