Learn More
Trans-4-méthoxy-bêta-nitrostyrène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490703
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490703 25 g 25g
11480703 5 g 5g
11400713 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11490703 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12745.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5576-97-6 | C9H9NO3 | 179.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5576-97-6
Formule moléculaire C9H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 179.18
Numéro MDL MFCD00024826
Clé InChI JKQUXSHVQGBODD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methoxy-4-2-nitrovinyl benzene, 4-methoxy-beta-nitrostyrene, p-2-nitrovinyl anisole, trans-4-methoxy-beta-nitrostyrene, e-1-methoxy-4-2-nitrovinyl benzene, 2'-nitro vinyl anisole, 1-methoxy-4-e-2-nitroethenyl benzene, 1-4-methoxyphenyl-2-nitroethene, 1-4-methoxyphenyl-2-nitroethylene, 4-2-nitrovinyl anisole
CID PubChem 697963
SMILES COC1=CC=C(C=C[N+]([O-])=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-4-Methoxy-beta-nitrostyrene
Point de fusion 86°C to 88°C
Quantité 25 g
Beilstein 2047935
Nom IUPAC 1-Méthoxy-4-[(E)-2-nitroéthényl]benzène
Poids de la formule 179.18
Pourcentage de pureté 98%